Få mere at vide
Clopyralid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clopyralid |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 190.9541 |