Få mere at vide
Cloprostenol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315064
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30315064 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30315064 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11688200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloprostenol
CAS 40665-92-7
Analyt- eller komponentnavne Cloprostenol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C22 H29 Cl O6
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, (5Z)-rel-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, (5Z)-rel- (9CI), 5-Heptenoic acid, 7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, [1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]-(±)-, (±)-Cloprostenol, 5-Heptenoic acid, 7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, [1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]-, Cloprostenol, Clostenol, Cyclix, DL-Cloprostenol, Estrofan, Estromil, Estrophan, Estrophane, Estroplan, Juramate, Oestrophan, Oestrophane, Ovuprost, Racemic cloprostenol, rel-(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-Chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid
InChI formel InChI=1S/C22H29ClO6/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28)/b3-1-,11-10+/t16-,18-,19-,20+,21-/m1/s1
SMIL O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)O
IUPAC navn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxybut-1-enyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]hept-5-enoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 424.92
Mængde 10 mg
Formel vægt 424,1653 g/mol