Få mere at vide
Cloprednol, TRC
Artikelnummer. 30135899
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135899 0.5 mg 0.5mg
30132807 10 mg -
30003800 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5872950.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5251-34-3
Molekylær formel C21 H25 Cl O5
Molekylvægt (g/mol) 392.87
Synonym Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-chloro-11β,17,21-trihydroxy- (7CI,8CI), (11β)-6-Chloro-11,17,21-trihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione, Cloprednol, Cloprednole, Cloradryn, Novacort, RS 4691, Synestan
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6-chloro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-9,11,12,14,15,16-hexahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C=C(Cl)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloprednol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25ClO5/c1-19-5-3-11(24)7-14(19)15(22)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-23)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h3,5,7-8,12-13,16,18,23,25,27H,4,6,9-10H2,1-2H3/t12-,13-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 392.1391
Procent renhed >95%