Få mere at vide
Cloponone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cloponone |
| CAS | 85409-44-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cloponone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C11 H9 Cl4 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, Indapamide Imp. A (EP), Acetamide, 2,2-dichloro-N-[1-(chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-, Acetamide, 2,2-dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl]- (6CI,7CI), (+/-)-2,2-Dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl] acetamide, Cloponone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18) |
| SMIL | ClCC(NC(=O)C(Cl)Cl)C(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Vis mere |