Få mere at vide
Cloponone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324287
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324287 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324287 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11687250AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloponone
CAS 85409-44-5
Analyt- eller komponentnavne Cloponone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H9 Cl4 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole, Indapamide Imp. A (EP), Acetamide, 2,2-dichloro-N-[1-(chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-, Acetamide, 2,2-dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl]- (6CI,7CI), (+/-)-2,2-Dichloro-N-[p-chloro-alpha-(chloromethyl)phenacyl] acetamide, Cloponone
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
SMIL ClCC(NC(=O)C(Cl)Cl)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 2,2-dichloro-N-[3-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-oxopropan-2-yl]acetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 329.01
Mængde 1 ml
Formel vægt 326.9387 g/mol