Få mere at vide
Clopidol, Mikromol™
Artikelnummer. 17924336
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17924336 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17924336 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0699.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clopidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clopidol
CAS 2971-90-6
Analyt- eller komponentnavne Clopidol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
SMIL Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
IUPAC navn 3,5-diclor-2,6-dimethylpyridin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 192.04
Mængde 250 mg
Formel vægt 190,9905 g/mol