Få mere at vide
Clopidol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463908
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463908 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463908 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0699.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clopidol
CAS 2971-90-6
Analyt- eller komponentnavne Clopidol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
IUPAC navn 3,5-diclor-2,6-dimethylpyridin-4-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 192.04
Mængde 10 mg
Formel vægt 190,9905 g/mol