Få mere at vide
Clopidol 100 μg/ml i acetonitril/methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clopidol |
| CAS | 2971-90-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clopidol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl2 N O |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl |
| Vis mere |