Få mere at vide
Clopidogrel thiolactone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482947 50 mg -
16476888 10 mg -
16459427 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16482947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15876
MedChemExpress Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clopidogrel thiolactone
CAS 1147350-75-1
Farve Reddish Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H16ClNO3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC)[C@@H](N1CCC(S2)C(C1)=CC2=O)C3=C(Cl)C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 337.82
Formel vægt 337.82
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation