missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clopidogrel Carboxylic Acid [Methyl (R)-o-chloromandelate] Ester, TRC

Artikelnummer. 30357374
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357374 1 mg
30366466 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5873201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1421283-60-4
Molekylær formel C24H21Cl2NO4S
Molekylvægt (g/mol) 490.4
Synonym Clopidogrel Impurity D, Clopidogrel Ethyl Ester Impurity
IUPAC navn [(1R)-1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl] (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate
SMIL COC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl)c4ccccc4Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clopidogrel Carboxylic Acid [Methyl (R)-o-chloromandelate] Ester
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C24H21Cl2NO4S/c1-30-24(29)22(17-7-3-5-9-19(17)26)31-23(28)21(16-6-2-4-8-18(16)25)27-12-10-20-15(14-27)11-13-32-20/h2-9,11,13,21-22H,10,12,14H2,1H3/t21-,22+/m0/s1
Formel vægt 489.0568
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.