missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clopidogrel carboxylic acid hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H/t14-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 343.0201 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?