missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17940565
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17940565 50 mg
17950565 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17940565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58723550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 144750-42-5
Molekylær formel C15 H14 Cl N O2 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 344.26
Synonym Clopidogrel (free acid) hydrochloride, Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, hydrochloride, (αS)- (9CI), (+)-(S)-(o-chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, hydrochloride
IUPAC navn (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid;hydrochloride
SMIL Cl.OC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clopidogrel carboxylic acid hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H/t14-;/m0./s1
Formel vægt 343.0201
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.