missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clopidogrel Alcohol, Mikromol™

Artikelnummer. 30461463
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461463 4 x 25 mg
17920496 100 mg
17901686 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461463 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0455.0900254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Clopidogrel Alcohol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clopidogrel Alcohol
CAS 1227294-01-0
Analyt- eller komponentnavne Clopidogrel Alcohol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H16 Cl N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clopidogrel Alcohol
InChI formel InChI=1S/C15H16ClNOS/c16-13-4-2-1-3-12(13)14(10-18)17-7-5-15-11(9-17)6-8-19-15/h1-4,6,8,14,18H,5,7,9-10H2/t14-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL OC[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
IUPAC navn (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 293.81
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 293.0641 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.