missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clonquitocet-methyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clonquitocet-methyl |
| CAS | 4367-49-1 |
| Molekylær formel | C12 H10 Cl N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (5-Chloro-quinolin-8-yloxy)-acetic Acid Methyl Ester, Cloquintocet-methyl, Methyl 5-Chloro-8-hydroxyquinolyloxyacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-16-11(15)7-17-10-5-4-9(13)8-3-2-6-14-12(8)10/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)COc1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| IUPAC navn | methyl 2-(5-chloroquinolin-8-yl)oxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.666 |
| Formel vægt | 251.035 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?