Få mere at vide
Clonidine, TRC
Artikelnummer. 30135838
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135838 1 g
30135295 5 g
30010962 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5871201G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4205-90-7
Molekylær formel C9 H9 Cl2 N3
Molekylvægt (g/mol) 230.09
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)- (7CI,8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)-1,3-diazacyclopentene, 2-(2,6-Dichlorophenylimino)imidazolidine, 734571A, Arkamin, Catapres-TTS, Clonidin, Clonidine, Duraclon, M 5041T, SKF 34427, ST 155BS
IUPAC navn N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine
SMIL Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clonidine
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14)
Formel vægt 229.0174
Procent renhed >95%