Få mere at vide
Clonidine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468286 100 mg
16412126 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0409A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Clonidine hydrochloride is an agonist of α2-adrenoceptor and potent antihypertensive agent.
Clonidine hydrochloride is an agonist of α2-adrenoceptor and potent antihypertensive agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clonidine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 4205-91-8
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10Cl3N3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : 33.33 mg/mL (125.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.6 mg/mL (28.51 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL ClC1=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=CC=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 266.55
Formel vægt 266.55
Procent renhed 99.89%