missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clonidine Hydrochloride, LoGiCal

Artikelnummer. 30459134
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459134 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459134 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0983.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clonidine Hydrochloride
CAS 4205-91-8
Analyt- eller komponentnavne Clonidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 Cl2 N3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clonidine Hydrochloride, 1H-Imidazol-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-(2,6-dichloroanilino)-, monohydrochloride (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline hydrochloride, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-2-imidazoline monohydrochloride, Atensina, Capresin, Catapres, Catapressan, Chlophazolin, Clofelin, Clonidine chloride, Clonidine hydrochloride, Clonidine monohydrochloride, Clopheline, DCAI, Dichloranilino imidazolin, Haemiton, Hemiton, Isoglaucon, KAPVAY, Katapresan, Neuclon, Normopresan, ST 155
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Clc1cccc(Cl)c1N=C2NCCN2
IUPAC navn N-(2,6-dichlorophenyl)imidazolidin-2-imine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 266.55
Mængde 10 mg
Formel vægt 264.994 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.