missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clonidine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clonidine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 67151-02-4 |
| Molekylær formel | C9 2H4 H5 Cl2 N3 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Clonidine D4 hydrochloride, 1H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-d2-, monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H/i4D2,5D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetradeuterio-N-(2,6-dichlorophenyl)-1H-imidazol-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.58 |
| Formel vægt | 269.0191 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?