Få mere at vide
Clonidine-d4 HCl (imidazoline-4,4,5,5-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clonidine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 67151-02-4 |
| Molekylær formel | C9 2H4 H5 Cl2 N3 . Cl H |
| Mængde | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3 H,4-5H2,(H2,12,13,14);1 H/i4D2,5D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]C1([2 H])NC(=NC1([2 H])[2 H])Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetradeuterio-N-(2,6-dichlorophenyl)-1 H-imidazol-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.58 |
| Formel vægt | 269.0191 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |