Få mere at vide
Invitrogen™ CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit
Artikelnummer. 10727625
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10727625 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10727625 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A11180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit
De CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit er en anden generation CloneMiner™ kit, der muliggør hurtig konstruktion af meget repræsentative cDNA-biblioteker uden restriktionsenzymkloning. Denne innovative bibliotekskonstruktionsteknologi kombinerer SuperScript™ III Omvendt Transcriptase med Gateway™ kloningsteknologi, hvilket resulterer i opdagelsen af hidtil uopnåelige kloner i fuld længde. Sættet undgår også brugen af tidskrævende, ineffektive ligeringsreaktioner, hvilket gør bibliotekskonstruktion hurtigere og giver bedre repræsentation.
De CloneMiner™ II cDNA Library Construction Kit sikrer:
  • Høje primære titere
  • Store gennemsnitlige skærstørrelser
  • Den højeste procentdel af gener i fuld længde
  • Meget effektiv kloning af cDNA til multiple destinationsvektorer uden behov for restriktionsenzymfordøjelse og ligering.
    CloneMiner™ II Kit virker:
  • Høje udbytter af cDNA i fuld længde: De CloneMiner™ II kit indeholder SuperScript™ III til generering af høje cDNA-udbytter. SuperScript™ III Omvendt Transcriptase (RT), en proprietær mutant af SuperScript™ II RT, er aktiv ved °50 C og har en halveringstid på 220 minutter. Det har også en punktmutation, der reducerer RNase H-aktivitet og derved reducerer RNA-nedbrydning under førstestrengssyntese og øger procentdelen af gener i fuld længde.
  • Gateway™ kloningsteknologi undgår restriktionsenzymkloning: Biblioteksbyggeriet formidles af Gateway™ Teknologi, et stedspecifikt rekombinationssystem, der eliminerer brugen af restriktionsenzymer og ligase i kloning. Hvert cDNA-insert er flankeret af specifikke att-rekombinationssteder (tilsat under cDNA-syntesetrinnene), der rekombinerer med komplementære att-steder til stede i Gateway™ donorvektorer for at skabe indgangskloner. Entry-kloner rekombineres efterfølgende med Gateway™ ekspressionsvektorer til at skabe ekspressionskloner, der effektivt erstatter brugen af restriktionsenzymer og ligase. De resulterende kloner opretholder den originale orientering og læseramme, hvilket muliggør funktionel analyse af gener i fuld længde og hele biblioteker.
    Hvordan er dette sæt anderledes end originalen CloneMiner™ Kit?
  • Det nye sæt indeholder en forenklet protokol.
  • For at sikre høje cDNA-udbytter, SuperScript™ II Omvendt Transcriptase (RT) er blevet erstattet af SuperScript™ III Omvendt Transcriptase .
  • For at aktivere reaktionsopsætning med færre pipetteringstrin, Gateway™ BP Clonase™ Enzym Mix er erstattet af Gateway™ BP Clonase™ II Enzyme Mix, som indeholder enzymer og buffer i en enkelt blanding.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Biblioteksforberedelseskit
    Indhold og opbevaring De CloneMiner™ II Kit inkluderer SuperScript™ III RT, Gateway™ vektorer, reagenser til cDNA-bibliotekskonstruktion og ElectroMax™ DH10B™ T1-fag-resistente kompetente celler. Se venligst manualen for detaljer. Butik ElectroMax™ DH10B™ T1 fag-resistente kompetente celler kl– °80 C, cDNA-størrelse fraktioneringskolonner ved +°4 C, alle andre kitkomponenter ved– 20 °C.
    Bakterie- eller gærstamme DH10B
    Kloningsmetode Gateway
    Endelig produkttype cDNA bibliotek
    Omvendt transkriptase SuperScript™ III
    Vektor pDONR222
    Format Sæt
    Produktlinje CloneMiner
    Til brug med (applikation) cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
    Mængde 1 sæt