missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clomipramine N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30364720
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364720 25 mg
30355117 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58706025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clomipramine N-Oxide
CAS 14171-67-6
Molekylær formel C19 H23 Cl N2 O
Mængde 25 mg
Synonym Clomipramine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Formel vægt 330.1499
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.