missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clomipramine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomipramine N-Oxide |
| CAS | 14171-67-6 |
| Molekylær formel | C19 H23 Cl N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Clomipramine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3 |
| SMIL | C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.85 |
| Formel vægt | 330.1499 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?