Få mere at vide
Clomipramine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051277
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051277 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051277 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0545.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clomipramine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clomipramine N-Oxide
CAS 14171-67-6
Analyt- eller komponentnavne Clomipramine N-Oxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C19 H23 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clomipramine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Mængde 25 mg
Formel vægt 330.1499 g/mol