Få mere at vide
Clomipramine N-Glucuronide(>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomipramine N-Glucuronide |
| CAS | 165602-83-5 |
| Molekylær formel | C25 H31 Cl N2 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N-β-D-glucopyranuronosyl-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanaminium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32ClN2O6/c1-28(2,24-22(31)20(29)21(30)23(34-24)25(32)33)13-5-12-27-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(26)14-19(16)27/h3-4,6-7,10-11,14,20-24,29-32H,5,8-9,12-13H2,1-2H3/q-1/p-1/t20-,21-,22+,23-,24+/m1/s1 |
| SMIL | C[N](C)(CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13)[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)C(=[O-])[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.976 |
| Formel vægt | 490.188 |