Få mere at vide
Klomipramin hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17902786
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17902786 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17902786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0545.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Klomipramin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clomipramine Hydrochloride
CAS 17321-77-6
Analyt- eller komponentnavne Clomipramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H23 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Clomipramine Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 351.31
Mængde 500 mg
Formel vægt 350,1317 g/mol