Få mere at vide
Clomipramin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30461684
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461684 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461684 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCLM1069HC10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Clomipramin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clomipramine Hydrochloride
CAS 17321-77-6
Analyt- eller komponentnavne Clomipramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H23 Cl N2 . Cl H
Synonym Clomipramine Hydrochloride, 5 H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8 CI), 5 H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 351.31
Mængde 10 mg
Formel vægt 350,1317 g/mol