missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clomipramine-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomipramine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1189882-28-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19H17D6ClN2 • HCl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-(dimethyl-d6)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine Hydrochloride, 3-Chloro-5-[3-(dimethylamino-d6)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine Hydrochloride, Chlorimipramine-d6 Hydrochloride, Anafranil-d6, Clomicalm-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl)C([2H])([2H])[2H].Cl |
| IUPAC navn | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.893646 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?