Få mere at vide
Clomipramine-D3 Hydrochloride 0.1 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomipramine-d3 hydrochloride |
| CAS | 1398065-86-5 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | C19 2H3 H20 Cl N2 . Cl H |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Clomipramine-D3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.33 |
| Vis mere |