missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clomipramine-d3 HCl (N-methyl-d3), TRC

Artikelnummer. 30367117
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367117 10 mg
30364343 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30367117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58705110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1398065-86-5
Molekylær formel C19 2H3 H20 Cl N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 354.33
Synonym Clomipramine-D3 Hydrochloride
IUPAC navn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clomipramine-d3 hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3;
Formel vægt 353.1505
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.