Få mere at vide
Clomipramine-d3 HCl (N-methyl-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomipramine-d3 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| Formel vægt | 353.1505 |