Få mere at vide
Clomiphene N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomiphene N-Oxide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-3-28(29,4-2)19-20-30-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3/b26-25+ |
| Formel vægt | 421.1809 |