missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clomiphene Hydrochloride (E/Z Mixture), TRC

Artikelnummer. 30136932
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136932 5 g
30134443 25 g
30012480 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5870555G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57049-00-0
Molekylær formel C26 H28 Cl N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 442.42
Synonym Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (9CI), Clomiphene hydrochloride, Clomifene Hydrochloride
IUPAC navn 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clomiphene hydrochloride (EZ mixture)
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
Formel vægt 441.1626
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.