Få mere at vide
Clomiphene Hydrochloride (E/Z Mixture), TRC
Artikelnummer. 30134443
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134443 25 g
30136932 5 g
30012480 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58705525G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57049-00-0
Molekylær formel C26 H28 Cl N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 442.42
Synonym Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (9CI), Clomiphene hydrochloride, Clomifene Hydrochloride
IUPAC navn 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clomiphene hydrochloride (EZ mixture)
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
Formel vægt 441.1626