Få mere at vide
Clomifene N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051965
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051965 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051965 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0650.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clomifene N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clomifene N-Oxide Hydrochloride
CAS 97986-33-9
Analyt- eller komponentnavne Clomifene N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H28 Cl N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clomifene N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO2.ClH/c1-3-28(29,4-2)19-20-30-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC[N+]([O-])(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 458.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 457.1575 g/mol