missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clomifene N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Clomifene N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomifene N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 97986-33-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clomifene N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H28 Cl N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Clomifene N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO2.ClH/c1-3-28(29,4-2)19-20-30-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC[N+]([O-])(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?