Få mere at vide
Clomifene Citrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17979979
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17979979 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979979 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0650.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clomifene Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clomiphene Citrate
CAS 50-41-9
Analyt- eller komponentnavne Clomiphene Citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H28 Cl N O . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Clomifene Citrate, Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (1:1) (8CI), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (6CI,7CI), 2-[p-(2-Chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamine dihydrogen citrate, Chloramiphene, Clomid, Clomifeno, Clomiphene citrate, Clomiphene dihydrogen citrate, Clomivid, Clomphid, Clostilbegit, Clostilbegyt, Dyneric, Fertivet, Fertyl, Genozym, Ikaclomin, Ikaclomine, MRL 41, Mer 41, NSC 35770, Omifin, Pergotime, Racemic clomiphene citrate, Serophene, 1-[p-(beta-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenyl-2-chloroethylene citrate
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMIL CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 598.08
Mængde 250 mg
Formel vægt 597.2129 g/mol