Få mere at vide
Clomifene Citrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460441
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460441 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460441 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0650.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clomiphene Citrate
CAS 50-41-9
Analyt- eller komponentnavne Clomiphene Citrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H28 Cl N O . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clomifene Citrate, Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (1:1) (8CI), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (6CI,7CI), 2-[p-(2-Chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamine dihydrogen citrate, Chloramiphene, Clomid, Clomifeno, Clomiphene citrate, Clomiphene dihydrogen citrate, Clomivid, Clomphid, Clostilbegit, Clostilbegyt, Dyneric, Fertivet, Fertyl, Genozym, Ikaclomin, Ikaclomine, MRL 41, Mer 41, NSC 35770, Omifin, Pergotime, Racemic clomiphene citrate, Serophene, 1-[p-(beta-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenyl-2-chloroethylene citrate
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Løsningstype Neat
SMIL CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 598.08
Mængde 10 mg
Formel vægt 597.2129 g/mol