Få mere at vide
Clomazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomazone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO2/c1-12(2)8-16-14(11(12)15)7-9-5-3-4-6-10(9)13/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 239.0713 |