Få mere at vide
Clofilium tosylate, MedChemExpress
Beskrivelse
Clofilium tosylate, a potassium channel blocker, induces apoptosis of human promyelocytic leukemia (HL-60) cells via Bcl-2-insensitive activation of caspase-3. Antiarrhythmic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clofilium tosylate |
| CAS | 92953-10-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H44ClNO3S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (245.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.59 mg/mL (3.12 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | CCCCCCC[N+](CC)(CCCCC1=CC=C(Cl)C=C1)CC.O=S(C2=CC=C(C)C=C2)([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.17 |
| Formel vægt | 510.17 |
| Vis mere |