Få mere at vide
Clofibric-d4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clofibric-d4 Acid |
| CAS | 1184991-14-7 |
| Molekylær formel | C10 2H4 H7 Cl O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoic acid, Clofibric-d4 Acid, Clofibric acid D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(OC(C)(C)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.67 |
| Formel vægt | 218.0648 |