Få mere at vide
Clofibric Acid Acyl-Beta-D-glucuronide (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clofibric Acid Acyl-Beta-D-glucuronide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClO9/c1-16(2,26-8-5-3-7(17)4-6-8)15(23)25-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22/h3-6,9-12,14,18-20H,1-2H3,(H,21,22)/t9-,10-,11+,12-,14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 390.0718 |