Få mere at vide
Clofibric Acid Acyl-Beta-D-glucuronide (90%), TRC
Artikelnummer. 30008169
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30008169 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30008169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5869401MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72072-47-0
Molekylær formel C16 H19 Cl O9
Molekylvægt (g/mol) 390.77
Synonym Clofibric acid-acyl-beta-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofibric Acid Acyl-Beta-D-glucuronide
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19ClO9/c1-16(2,26-8-5-3-7(17)4-6-8)15(23)25-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22/h3-6,9-12,14,18-20H,1-2H3,(H,21,22)/t9-,10-,11+,12-,14-/m0/s1
Formel vægt 390.0718