Få mere at vide
Klofibrat, TRC
Artikelnummer. 30364464
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30364464 1 g
1 options
Artikelnummer. 30364464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5869101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl clofibrate
CAS 637-07-0
Molekylær formel C12 H15 Cl O3
Mængde 1 g
Synonym Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ethyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, AY 61123, Abitrate, Amotril, Anparton, Apolan, Arteriosan, Artevil, Ateculon, Ateriosan, Atheropront, Atromid S, Atromidin, Azionyl, Bioscleran, CPIB, Cartagyl, Claripex, Claripex CPIB, Clobren SF, Clofibrat, Clofibrate, Clofinit, ECPIB, EPIB, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl clofibrate, Ethyl p-chlorophenoxyisobutyrate, Ethyl α-(4-chlorophenoxy)-α-methylpropionate, Ethyl α-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl α-(p-chlorophenoxy)-α-methylpropionate, Ethyl α-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Hyclorate, ICI 28257, Lipavil, Lipavlon, Lipomid, Liprinal, Miscleron, Misclerone, NSC 79389, Neo-Atromid, Normet, Normolipol, Recolip, Regelan, Serotinex, Sklerepmexe, Sklero-Tablinene, Sklerolip, Skleromexe, Ticlobran, Xyduril, p-Chlorophenoxyisobutyric acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 242.7
Formel vægt 242.071