Få mere at vide
Klofibrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17931866
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17931866 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17931866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1934.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clofibrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl clofibrate
CAS 637-07-0
Analyt- eller komponentnavne Ethyl clofibrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H15 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clofibrate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-propanoic acid ethyl ester, Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ethyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, AY 61123, Abitrate, Amotril, Anparton, Apolan, Arteriosan, Artevil, Ateculon, Ateriosan, Atheropront, Atromid S, Atromidin, Azionyl, Bioscleran, CPIB, Cartagyl, Claripex, Claripex CPIB, Clobren SF, Clofibrat, Clofinit, ECPIB, EPIB, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl clofibrate, Ethyl p-chlorophenoxyisobutyrate, Hyclorate, ICI 28257, Lipavil, Lipavlon, Lipomid, Liprinal, Miscleron, Misclerone, NSC 79389, Neo-Atromid, Normet, Normolipol, Recolip, Regelan, Serotinex, Sklerepmexe, Sklero-Tablinene, Sklerolip, Skleromexe, Ticlobran, Xyduril, p-Chlorophenoxyisobutyric acid ethyl ester, Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate, Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl alpha-(p-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate, Ethyl alpha-(p-chlorophenoxy)isobutyrate
InChI formel InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 242.7
Mængde 250 mg
Formel vægt 242,071 g/mol