Få mere at vide
Clofibrate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clofibrate-d4 |
| CAS | 1189654-03-2 |
| Molekylær formel | C12 2H4 H11 Cl O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Propanoic acid, 2-(4-chlorophenoxy-2,3,5,6-d4)-2-methyl-, ethyl ester (ACI), Clofibric acid-d4, Ethyl 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoate, 2-(4-Chlorophenoxy-2,3,5,6-d4)-2-methylpropanoic acid ethyl ester, Clofibrate-d4, Clofibrate-D4 (4-chlorophenyl-D4), Ethyl Clofibrate-d4 (4-chlorophenyl-d4) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3/i5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(OC(C)(C)C(=O)OCC)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.72 |
| Formel vægt | 246.0961 |