missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clofentezine, TRC

Artikelnummer. 30352669
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352669 10 g
30355706 5 g
30362954 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58561510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74115-24-5
Molekylær formel C14 H8 Cl2 N4
Molekylvægt (g/mol) 303.15
Synonym 3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Di-2-chlorophenyl-1,2,4,5-tetrazine, Acaristop, Apollo, Apollo (pesticide), Apollo 50W, Apollo SOSC, Bisclofentezin, Bisclofentezine, Clofentezine, ManSiJing, NC 21314
IUPAC navn 3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
SMIL Clc1ccccc1c2nnc(nn2)c3ccccc3Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Clofentezine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
Formel vægt 302.0126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.