Få mere at vide
Clofentezine, MedChemExpress
Beskrivelse
Clofentezine, a growth inhibitor, has sublethal effects on life-table parameters of Tetranychus urticae Koch females.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clofentezine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 74115-24-5 |
| Farve | Pale Purple |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H8Cl2N4 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 15.5 mg/mL (51.13 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | ClC1=CC=CC=C1C2=NN=C(C3=CC=CC=C3Cl)N=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.15 |
| Vis mere |