Få mere at vide
Clofentezine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clofentezine-d8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| Formel vægt | 310.0628 |
| Procent renhed | >95% |