Få mere at vide
Clofedanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462155
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30462155 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462155 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3030.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofedanol
CAS 791-35-5
Analyt- eller komponentnavne Clofedanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clofedanol, Benzenemethanol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-α-phenyl-, Benzhydrol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]- (6CI,7CI,8CI), (±)-Chlophedianol, 1-Phenyl-1-(o-chlorophenyl)-3-dimethylaminopropanol, 1-Phenyl-1-o-chlorophenyl-3-(dimethylamino)-1-propanol, 1-o-Chlorophenyl-1-phenyl-3-dimethylamino-1-propanol, 1-o-Chlorophenyl-3-dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol, 2-Chloro-α-(2-dimethylaminoethyl)benzhydrol, Calmotusin, Chlophedianol, Clofedanol, NSC 113595, Tussistop, α-(Dimethylaminoethyl)-o-chlorobenzhydrol
InChI formel InChI=1S/C17H20ClNO/c1-19(2)13-12-17(20,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-16(15)18/h3-11,20H,12-13H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
IUPAC navn 1-(2-chlorophenyl)-3-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 289.8
Mængde 5 mg
Formel vægt 289.1233 g/mol