Få mere at vide
Clofazimin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Clofazimine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3 |
| Formel vægt | 472.1222 |