Få mere at vide
Clofazimin, Mikromol™
Artikelnummer. 17957414
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17957414 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17957414 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1988.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clofazimin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofazimine
CAS 2030-63-9
Analyt- eller komponentnavne Clofazimine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H22 Cl2 N4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Clofazimine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-[(1-methylethyl)imino]-3,5-dihydrophenazin-2-amine, 2-Phenazinamine, N,5-bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-[(1-methylethyl)imino]-, Phenazine, 3-(p-chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)-, 2-(4-Chloroanilino)-3-isopropylimino-5-(4-chlorophenyl)-3,5-dihydrophenazine, 2-p-Chloroanilino-5-p-chlorophenyl-3,5-dihydro-3-isopropyliminophenazine, 3-(p-Chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)phenazine, B 663, B 663 (pharmaceutical), Chlofazimine, Clofazimine, G 30320, Hansepran, Lampren, Lamprene, NSC 141046
InChI formel InChI=1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3
SMIL CC(C)N=C1C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
IUPAC navn N,5-bis(4-chlorophenyl)-3-propan-2-yliminophenazin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 473.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 472,1222 g/mol