Få mere at vide
Clofazimin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458146
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458146 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458146 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1988.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Clofazimin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofazimine
CAS 2030-63-9
Analyt- eller komponentnavne Clofazimine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H22 Cl2 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clofazimine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-[(1-methylethyl)imino]-3,5-dihydrophenazin-2-amine, 2-Phenazinamine, N,5-bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-[(1-methylethyl)imino]-, Phenazine, 3-(p-chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)-, 2-(4-Chloroanilino)-3-isopropylimino-5-(4-chlorophenyl)-3,5-dihydrophenazine, 2-p-Chloroanilino-5-p-chlorophenyl-3,5-dihydro-3-isopropyliminophenazine, 3-(p-Chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-(isopropylimino)phenazine, B 663, B 663 (pharmaceutical), Chlofazimine, Clofazimine, G 30320, Hansepran, Lampren, Lamprene, NSC 141046
InChI formel InChI=1 S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31 H,1-2H3
SMIL CC(C)N=C1C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
IUPAC navn N,5-bis(4-chlorophenyl)-3-propan-2-yliminophenazin-2-amin
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 473.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 472,1222 g/mol