Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clofazimine |
| Smeltepunkt | 219 °C |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i toluen, let opløselig i ether, acetone, ethylacetat |
| Formel vægt | 473.4 |
| Procent renhed | 98% |