Få mere at vide
MedChemExpress Clofazimine
Artikelnummer. 16442246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16442246 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16442246 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB1046
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Clofazimine is an iminophenazine dye, has a marked anti-inflammatory effect, has been used in combination with other antimycobacterial drugs to treat AIDS and Crohn's disease.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 500 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 2030-63-9
Molekylvægt (g/mol) 473.4 g/mol
Opløselighed DMSO : 8.93 mg/mL (18.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål HBV